Stampa…
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535084-250MG PC535084-1G
APOSPC535084-250MGEA 161 EUR
APOSPC535084-250MG APOSPC535084-1G
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
6-Fluoro-2,2'-bipyridine
Formula: C₁₀H₇FN₂
Peso molecolare: 174,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22576117
CAS Number: 1223063-81-7