Stampa…
7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535083-100MG PC535083-250MG PC535083-1G
APOSPC535083-100MGEA 186 EUR
APOSPC535083-100MG APOSPC535083-250MG APOSPC535083-1G
7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
7,8-Difluorochroman-4-amine
Formula: C₉H₉F₂NO
Peso molecolare: 185,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07374042
CAS Number: 886762-83-0