Stampa…
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535082-100MG PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA 91.6 EUR
APOSPC535082-100MG APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08236762
CAS Number: 82060-91-1