Stampa…
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-6-Fluoroindan-1-one
PC535080-100MG PC535080-250MG
APOSPC535080-100MGEA 59.7 EUR
APOSPC535080-100MG APOSPC535080-250MG
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one
Formula: C₉H₆ClFO
Peso molecolare: 184,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038173
CAS Number: 166250-01-7