Stampa…
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53508-1G PC53508-250MG PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA 408 EUR
APOSPC53508-1G APOSPC53508-250MG APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₄S
Peso molecolare: 232,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27578943
CAS Number: 1820716-37-7