Stampa…
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535079-100MG PC535079-250MG
APOSPC535079-100MGEA 71.2 EUR
APOSPC535079-100MG APOSPC535079-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Formula: C₈H₈FNO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24435222
CAS Number: 2102408-57-9