Stampa…
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535078-1G PC535078-250MG
APOSPC535078-1GEA 148 EUR
APOSPC535078-1G APOSPC535078-250MG
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20661151
CAS Number: 1312556-72-1