Stampa…
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535077-1G PC535077-250MG
APOSPC535077-1GEA 168 EUR
APOSPC535077-1G APOSPC535077-250MG
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one
Formula: C₈H₅BrFNO
Peso molecolare: 230,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526615
CAS Number: 1260903-30-7