Stampa…
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 148 EUR
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869190
CAS Number: 1146291-81-7