Stampa…
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535075-100MG PC535075-250MG
APOSPC535075-100MGEA 108 EUR
APOSPC535075-100MG APOSPC535075-250MG
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole
Formula: C₈H₇FN₂O
Peso molecolare: 166,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11007884
CAS Number: 1082041-57-3