Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 213 EUR
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formula: C₅H₃F₃N₂O
Peso molecolare: 164,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18879656
CAS Number: 161957-47-7