Stampa…
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535073-100MG PC535073-250MG
APOSPC535073-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC535073-100MG APOSPC535073-250MG
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formula: C₈H₆BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD18383019
CAS Number: 473416-33-0