Stampa…
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535072-100MG PC535072-250MG
APOSPC535072-100MGEA 244 EUR
APOSPC535072-100MG APOSPC535072-250MG
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-2-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Peso molecolare: 162,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18412124
CAS Number: 13101-83-2