Stampa…
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535071-250MG PC535071-1G
APOSPC535071-250MGEA 46.6 EUR
APOSPC535071-250MG APOSPC535071-1G
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₉H₆BrFN₂O
Peso molecolare: 257,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27996279
CAS Number: 1352717-91-9