Stampa…
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535068-100MG PC535068-250MG
APOSPC535068-100MGEA 74.2 EUR
APOSPC535068-100MG APOSPC535068-250MG
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Peso molecolare: 179,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781705
CAS Number: 885520-31-0