Stampa…
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535066-250MG PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA 101 EUR
APOSPC535066-250MG APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅FO₂S
Peso molecolare: 160,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11618006
CAS Number: 32431-75-7