Stampa…
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535065-1G PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA 178 EUR
APOSPC535065-1G APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅FS
Peso molecolare: 152,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18207210
CAS Number: 205055-10-3