Stampa…
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535063-1G PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA 158 EUR
APOSPC535063-1G APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄ClFN₂
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22547000
CAS Number: 1393574-54-3