Stampa…
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535061-100MG PC535061-250MG
APOSPC535061-100MGEA 143 EUR
APOSPC535061-100MG APOSPC535061-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
Peso molecolare: 203,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16606505
CAS Number: 1227588-59-1