Stampa…
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535059-100MG PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA 267 EUR
APOSPC535059-100MG APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formula: C₇H₅BrF₃N·BrH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29760335
CAS Number: 1384972-85-3