2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC535057-100MG
PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA
52.2
EUR
APOSPC535057-100MG
APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formula:
C₇H₃F₄NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13189065 CAS Number: 1060802-41-6 |