Stampa…
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535056-250MG PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA 256 EUR
APOSPC535056-250MG APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Peso molecolare: 175,108 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834785
CAS Number: 1060801-92-4