Stampa…
3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535053-100MG PC535053-250MG
APOSPC535053-100MGEA 506 EUR
APOSPC535053-100MG APOSPC535053-250MG
3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
3,4-Difluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Peso molecolare: 130,095 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28722270
CAS Number: 1804379-06-3