Stampa…
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 179 EUR
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169.946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19687060
CAS Number: 1146614-40-5