Stampa…
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535049-100MG PC535049-250MG
APOSPC535049-100MGEA 55.1 EUR
APOSPC535049-100MG APOSPC535049-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28368857
CAS Number: 1379457-78-9