Stampa…
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 120 EUR
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 192,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606206
CAS Number: 1228898-19-8