Stampa…
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535047-1G PC535047-250MG
APOSPC535047-1GEA 35 EUR
APOSPC535047-1G APOSPC535047-250MG
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₆FNS
Peso molecolare: 143,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22543684
CAS Number: 210992-56-6