Stampa…
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535045-100MG PC535045-250MG
APOSPC535045-100MGEA 78.6 EUR
APOSPC535045-100MG APOSPC535045-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅ClFNO
Peso molecolare: 161,561 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16610381
CAS Number: 1227572-96-4