Stampa…
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535042-250MG PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA 360 EUR
APOSPC535042-250MG APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Br₂FN
Peso molecolare: 254,882 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13185514
CAS Number: 1214344-15-6