Stampa…
2-Fluoro-3-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53504-1G PC53504-250MG
APOSPC53504-1GEA 719 EUR
APOSPC53504-1G APOSPC53504-250MG
2-Fluoro-3-iodoaniline
2-Fluoro-3-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396913
CAS Number: 1261500-65-5