Stampa…
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Formula: C₄HCl₂FN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27939250
CAS Number: 3824-45-1