Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 380 EUR
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16988804
CAS Number: 1211536-01-4