Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535033-100MG PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA 115 EUR
APOSPC535033-100MG APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606179
CAS Number: 1227586-78-8