Stampa…
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535031-1G PC535031-250MG PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA 219 EUR
APOSPC535031-1G APOSPC535031-250MG APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Peso molecolare: 193,977 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16609909
CAS Number: 1227502-60-4