Stampa…
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535030-1G PC535030-250MG
APOSPC535030-1GEA 137 EUR
APOSPC535030-1G APOSPC535030-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one
Formula: C₅H₂BrF₃N₂O
Peso molecolare: 242,981 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD15528725
CAS Number: 785777-90-4