Stampa…
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53503-1G PC53503-5G PC53503-250MG
APOSPC53503-1GEA 263 EUR
APOSPC53503-1G APOSPC53503-5G APOSPC53503-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698531
CAS Number: 1214338-27-8