Stampa…
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535029-1G PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA 215 EUR
APOSPC535029-1G APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Formula: C₅H₂ClF₂N
Peso molecolare: 149,526 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09998888
CAS Number: 851179-01-6