Stampa…
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-carbxylic acid
PC535027-100MG PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA 49.5 EUR
APOSPC535027-100MG APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848712
CAS Number: 1042986-00-4