Stampa…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 281 EUR
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 196,558 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19707620
CAS Number: 79456-27-2