Stampa…
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-2-methylpyridine-3-carboxaldehyde
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 380 EUR
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05662399
CAS Number: 884494-96-6