Stampa…
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 187 EUR
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
Peso molecolare: 181,543 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25478439
CAS Number: 1805304-78-2