Stampa…
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53502-1G PC53502-250MG
APOSPC53502-1GEA 361 EUR
APOSPC53502-1G APOSPC53502-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₂IN
Peso molecolare: 264,999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28789209
CAS Number: 1803837-32-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III