Stampa…
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535018-1G PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA 159 EUR
APOSPC535018-1G APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
Peso molecolare: 196,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30188795
CAS Number: 2007925-25-7