Stampa…
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535014-1G PC535014-250MG PC535014-5G
APOSPC535014-1GEA 112 EUR
APOSPC535014-1G APOSPC535014-250MG APOSPC535014-5G
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11042774
CAS Number: 391-93-5