Stampa…
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 232 EUR
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₈H₆F₂N₂
Peso molecolare: 168,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16876870
CAS Number: 633336-81-9