Stampa…
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535012-1G PC535012-250MG
APOSPC535012-1GEA 128 EUR
APOSPC535012-1G APOSPC535012-250MG
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20924197
CAS Number: 1783512-25-3