2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53501-1G
PC53501-250MG
PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA
319
EUR
APOSPC53501-1G
APOSPC53501-250MG
APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃F₂IO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28789181 CAS Number: 1097626-30-6 |