Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC535008-100MG
PC535008-250MG
APOSPC535008-100MGEA
50.9
EUR
APOSPC535008-100MG
APOSPC535008-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₈BrFO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23707517 CAS Number: 1427415-25-5 |