Stampa…
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535007-1G PC535007-250MG
APOSPC535007-1GEA 158 EUR
APOSPC535007-1G APOSPC535007-250MG
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12923269
CAS Number: 854538-94-6