Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535006-100MG PC535006-250MG
APOSPC535006-100MGEA 184 EUR
APOSPC535006-100MG APOSPC535006-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₃
Peso molecolare: 249,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527529
CAS Number: 95383-26-9